Principaux documents
6.18216
Sigma-Aldrich
Acide oléique
purified grade
Synonyme(s) :
Acide cis-9-octadécènoïque, Acide élaïnique
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.46
Numéro Beilstein :
1726542
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Qualité
purified grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 176 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1