603425
Threonine Dehydrogenase Inhibitor, QC1
The Threonine Dehydrogenase Inhibitor, QC1 controls the biological activity of Threonine Dehydrogenase.
Synonyme(s) :
Threonine Dehydrogenase Inhibitor, QC1, N-Benzyl-4-oxo-2-thioxo-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-7-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable