573096
STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable
≥95% (HPLC), lyophilized solid, STAT3 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable, PpYLKTK-mts, STAT3 Inhibitor IV
About This Item
Produits recommandés
product name
STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable, The STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable controls the biological activity of STAT3.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Blocker of Stat3 activation
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Rojas, M., et al. 1998. Nat. Biotechnol.16, 370.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable