569406
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, CAS 921605-87-0, is a cell-permeable inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase 1 (SCD1; IC50 of 2.3 nM).
Synonyme(s) :
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, 2-methyl-5-(6-(4-(2-(trifluoromethyl)phenoxy)piperidin-1-yl)pyridazin-3-yl)-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable