567569
Spautin-1
a quinazolin compound that acts as a specific and potent inhibitor of autophagy
Synonyme(s) :
Spautin-1, Autophagy Inhibitor II, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzyl]quinazolin-4-amine, Specific and Potent AUtophagy Inhibitor 1, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzyl]quinazolin-4-amine, Specific and Potent AUtophagy Inhibitor 1, Autophagy Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable