565610
SC-560
A cell-permeable, highly potent and selective inhibitor of COX-1 (IC₅₀ = 9 nM).
Synonyme(s) :
SC-560, 5-(4-Chlorophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-3-trifluoromethylpyrazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C17H12ClF3N2O/c1-24-14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3
Clé InChI
PQUGCKBLVKJMNT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
COX-1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Smith, C.J., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 13313.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable