559395
SB 203580, Hydrochloride
SB 203580, Hydrochloride, CAS 869185-85-3, is a water-soluble form of SB 203580. A highly potent, selective, ATP-competitive inhibitor of p38 MAP Kinase (IC₅₀ = 34 nM in vitro, 600 nM in cells).
Synonyme(s) :
SB 203580, Hydrochloride, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)1H-imidazole, HCl, p38 MAP Kinase Inhibitor XVI, Hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
bright yellow
Solubilité
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H16FN3OS.ClH/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15;/h2-13H,1H3,(H,24,25);1H
Clé InChI
WOSGGXINSLMASH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
p38 MAP kinase
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable