557520
Ro-31-8220
A cell-permeable, reversible, competitive, and selective inhibitor of protein kinase C (PKC; IC₅₀ = 10 nM) over CaM kinase II (IC₅₀ = 17 µM) and protein kinase A (IC₅₀ = 900 nM).
Synonyme(s) :
Ro-31-8220, 3-[1-[3-(Amidinothio)propyl-1H-indol-3-yl]-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)maleimide, Bisindolylmaleimide IX, Methanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
red
Solubilité
water: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C25H23N5O2S.CH4O3S/c1-29-13-17(15-7-2-4-9-19(15)29)21-22(24(32)28-23(21)31)18-14-30(11-6-12-33-25(26)27)20-10-5-3-8-16(18)20;1-5(2,3)4/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12H2,1H3,(H3,26,27)(H,28,31,32);1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
SAWVGDJBSPLRRB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKC
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. Cell Biol.23, 7794.
Han, Z., et al. 2000. Cell Death Differ.7, 521.
Hers, I., et al. 1999. FEBS Lett.460, 433.
Beltman, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 27018.
Keller, H.U., and Niggli, V. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.194, 1111.
McKenna, J.P., and Hanson, P.J. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 583.
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem. 35, 994.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable