Documents
553325
Sigma-Aldrich
Ras, Human, Recombinant, Wild-Type, E. coli
Synonyme(s) :
rH-Ras, WT
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Recombinant, human wild-type Ras expressed in E. coli. Suitable as a substrate for farnesyltransferase.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 45 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl₂, 1 mM DTT, 50% glycerol, pH 8.0.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Autres remarques
Marshall, M.S. 1995. FASEB J.9, 1311.
James, G.L., et al. 1993. Science260, 1937.
Reiss, Y., et al. 1990. Cell62, 81.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable