538944
U-46619
Stable thromboxane A₂ mimetic and a vasoconstrictor.
Synonyme(s) :
U-46619, 9,11-Dideoxy-9α,11α-methanoepoxyprostaglandin F 2α
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear colorless
Solubilité
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17+,18?,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
LQANGKSBLPMBTJ-WTPHSRJXSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Stable thromboxane A2 mimetic and a vasoconstrictor.
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kaye, D., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol. 340, 187.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
8.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
-13 °C - Information refers to the main ingredient.