53702
Pronase® Protease, Streptomyces griseus
Synonyme(s) :
Pronase® powder
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥45,000 proteolytic units/g dry wt
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2