5.33657
PI4KIIIβ Inhibitor, BF738735
Synonyme(s) :
PI4KIIIβ Inhibitor, BF738735, 2-Fluoro-4-(2-methyl-8-(3-(methylsulfonyl)benzylamino)imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)phenol, Phosphatidylinositol-phosphate-4-Kinase III β Inhibitor, BF-738735
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
5.7 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light gray
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PI4KIII&beta
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
MacLeod, A.M., et al. 2013. ACS Med. Chem. Lett.4, 585.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable