5.32282
DOT1L Inhibitor, EPZ004777
Synonyme(s) :
DOT1L Inhibitor, EPZ004777, 1-(3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)(isopropyl)amino)propyl)-3-(4-(tert-butyl)phenyl), HMTase Inhibitor XVI, EPZ4777
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
400 pM IC50
300 pM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
water: insoluble
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C28H41N7O4/c1-17(2)34(13-6-12-30-27(38)33-19-9-7-18(8-10-19)28(3,4)5)15-21-22(36)23(37)26(39-21)35-14-11-20-24(29)31-16-32-25(20)35/h7-11,14,16-17,21-23,26,36-37H,6,12-13,15H2,1-5H3,(H2,29,31,32)(H2,30,33,38)/t21-,22-,23-,26-/m1/s1
Clé InChI
WXRGFPHDRFQODR-ICLZECGLSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
DOT1L
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Yu, W., et al. 2012. Nat. Commun.3, 1288.
Daigle, S.R., et al. 2011. Cancer Cell.20, 53.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable