5.30758
BMX/BTK Inhibitor II, QL47
Synonyme(s) :
BMX/BTK Inhibitor II, QL47, 1-(1-Acryloylindolin-6-yl)-9-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-one, BMX Inhibitor II, TEC Inhibitor II, Brutonʹs Tyrosine Kinase Inhibitor V, PI 3-K Inhibitor XXI, BTK Inhibitor V, BLK Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
yellow
Solubilité
glacial acetic acid: 2 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H21N5O2/c1-3-25(33)31-11-10-17-4-7-21(13-24(17)31)32-26(34)9-6-19-14-28-23-8-5-18(12-22(23)27(19)32)20-15-29-30(2)16-20/h3-9,12-16H,1,10-11H2,2H3
Clé InChI
RTRNJQOBEOISFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
BMX & BTK
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable