528119
PI 3-K Inhibitor XI, HWT
The PI 3-K Inhibitor XI, HWT, also referenced under CAS 58053-83-1, controls the biological activity of PI 3-K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PI 3-K Inhibitor XI, HWT, Wortmannin, 17β-Hydroxy, LY 301497, mTOR Inhibitor VIII
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Zhu, T., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 1373.
Norman, B. H., et al. 1996. J. Med. Chem.39, 1106.
Gelas, P., et al. 1992. Biochem. J.287, 67.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable