Principaux documents
527962
Millipore
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis
Synonyme(s) :
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis, Natamycin, Pimafucin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H47NO13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
665.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥80% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
acetic acid: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Antifungal polyene macrolide that is active in the cell membrane.
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Pederson, J.C. 1992. Appl. Environ. Microbiol. 58, 1064.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3