52125BC
FLASH® 28 Tube Rack for Digital Dry Bath Heater
BioControl, For use with FLASH® Digital Dry Bath Heater
About This Item
Code UNSPSC :
41104424
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 52125
FLASH®
Conditions de stockage
room temperature
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with FLASH (63003/63003BC)
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Holds 28 x 10 mm tubes
Composants
One block
Compatibilité
Compatible with Digital Dry Bath Heater, 73011BC, 73061BC
Méthode d'analyse
PCR
Informations légales
FLASH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany