5.08507
Isradipine
Synonyme(s) :
Isradipine, L-type voltage-gated Ca2+ channel blocker, Isradipine, PN 200-110
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mM
ethanol: 50 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Clé InChI
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
CaV
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Baumann, L. et al. 2004. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.45, 708.
Koschak, A. et al. 2003. J. Neurosci.23, 6041.
Koschak, A. et al. 2001. J. Biol Chem276, 22100.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable