5.05981
PK11195
Synonyme(s) :
PK11195, TSPO Activator II, Mitochondrial Translocator Protein Activator II, PK 11195, PK-11195, PK11195
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
20 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
Clé InChI
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
peripheral bezodiazepine receptor
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Casellas, P., et al., 2002. Neurochem. Int.40, 475.
Waterfield, J.D., et al., 1999. Rheumtology38, 1068.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable