Documents
5.05894
Sigma-Aldrich
CGP 7930
Synonyme(s) :
CGP 7930, GABA B Receptor Antagonist, CGP7930, CGP 7930, CGP-7930
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.46
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 100 mM
ethanol: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-17(2,3)14-9-13(11-19(7,8)12-20)10-15(16(14)21)18(4,5)6/h9-10,20-21H,11-12H2,1-8H3
Clé InChI
XLWJPQQFJNGUPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A blood brain barrier permeable, positive allosteric modulator of the metabotropic GABAB receptor. Shown to modulate GABAB receptor in the high affinity state and thereby increases agonist affinity for the receptor. Also enhances agonist potency and efficacy even on recombinant GABAB receptors. Exhibits anxiolytic effects in rodents.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Adams, C. et al., 2007. CNS Drug Rev.13, 308.
Pin, J.P., et al., 2007. Curr. Neuropharmacol.5, 195.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable