5.04914
CNQX
Synonyme(s) :
CNQX, 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, 6-Cyano-2,3-dihydroxy-7-nitro-quinoxaline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white to yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Clé InChI
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Kainate
Avertissement
Autres remarques
King, A., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 375.
Long, S. et al. 1990. Br. J. Pharmacol.100, 850.Harris, K., et al. 1989. Brain Res.5, 185Honore, T., et al. 1988. Science.241, 701.Birch, P., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.156, 177.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable