5.04840
(R)-CPPene
Synonyme(s) :
(R)-CPPene, (R)-4-[(2E)-3-Phosphono-2-propenyl]-2-piperazinecarboxylic acid, SDZ EAA 494, Midafotel
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
H2O: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H15N2O5P/c11-8(12)7-6-10(4-2-9-7)3-1-5-16(13,14)15/h1,5,7,9H,2-4,6H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/b5-1+/t7-/m1/s1
Clé InChI
VZXMZMJSGLFKQI-ABVWVHJUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
NMDA receptors
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Bullock, R., et al. 1990. Stroke.21, 32.
Bespalov, A., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol.351, 299.
Lowe, D., et al. 1994. Neurochem. Inter.25, 583.
Duty, S. 2012. CNS Drugs26, 1017.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable