5.04293
SRPK Inhibitor, SRPIN340
Synonyme(s) :
SRPK Inhibitor, SRPIN340, N-(2-Piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl)isonicotinamide, Serine-Arginine-Rich Protein Kinase Inhibitor, SR Protein Kinase Inhibitor, SR Protein Phosphorylation Inhibitor 340, (SRPIN)340
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H18F3N3O/c19-18(20,21)14-4-5-16(24-10-2-1-3-11-24)15(12-14)23-17(25)13-6-8-22-9-7-13/h4-9,12H,1-3,10-11H2,(H,23,25)
Clé InChI
DWFGGOFPIISJIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Nowak, D.G., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 5532.
Fukuhara, T., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 11329.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable