5.00487
Glucokinase Activator II
Synonyme(s) :
Glucokinase Activator II, 4-((6-(azetidine-1-carbonyl)-5-fluoropyridin-3-yl)oxy)-2-ethyl-N-(5-methylpyrazin-2-yl)-2H-indazole-6-carboxamide, Hexokinase IV Activator II, Hexokinase D Activator II, GK Activator II
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
12 nM EC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Glucokinase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable