Principaux documents
5001P
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
≥98%, USA origin, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
Synonyme(s) :
Lyophilized Powder Sampling Kit
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141801
Nomenclature NACRES :
NA.28
Nom du produit
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, lyophilized powder
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 4 × 10 g
Origine
USA origin
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable using
dilution
(Serology)
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Composants
81003N, 81066N, 820453, 821007
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3