491207
Novobiocin sodium salt
≥90% (HPLC), powder, DNA gyrase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Novobiocin, Sodium Salt
About This Item
Produits recommandés
product name
Novobiocin, Sodium Salt,
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
Clé InChI
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
retrovirus RNA-dependent DNA polymerases
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Luhrmann, A., et al. 1998. Antimicrob. Agents Chemotherp.42, 1911.
Hooper, D.C., et al. 1984. Antimicrob. Agents Chemother. 25, 586.
Lockshon, D., and Morris, D.R. 1983. Nucleic Acid. Res. 11, 2999.
Sumiyoshi, Y., et al. 1983. J. Gen. Virol. 64, 2329.
Staudenbauer, W.L. 1975. J. Mol. Biol. 96, 201.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable