Principaux documents
4.91001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
high purity
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H11F18N2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.17
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
liquid
Pf
-1 °C
Densité
1.71 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Identity (NMR): passes test
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable