Documents
4.90201
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pf
<-50 °C
Densité
1.11 g/cm3
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
Clé InChI
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable