489478
LSD1 Inhibitor III, CBB1007
The LSD1 Inhibitor III, CBB1007 controls the biological activity of LSD1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
LSD1 Inhibitor III, CBB1007, LSD Inhibitor III, BHC110 Inhibitor III, Methyl-3-(4-(4-carbamimidoylbenzoyl)piperazine-1-carbonyl)-5-((4-carbamimidoylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate, 3TFA, KDM1 Inhibitor III, Histone Lysine Demethylase Inhibitor V, LSD Inhibitor III, Methyl-3-(4-(4-carbamimidoylbenzoyl)piperazine-1-carbonyl)-5-((4-carbamimidoylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate, 3TFA, KDM1 Inhibitor III, Histone Lysine Demethylase Inhibitor V, BHC110 Inhibitor III
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(N1CCN(CC2=CC(C(N3CCN(C(C4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=O)CC3)=O)=CC(C(OC)=O)=C2)CC1)=N
Description générale
Note: the molecular weight is lot-specific and can be found on the vial label.
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable