480457
NF-κB Activation Inhibitor VII, CID-2858522
The NF-κB Activation Inhibitor VII, CID-2858522 controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
NF-κB Activation Inhibitor VII, CID-2858522, 1-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-2-(2-(3-hydroxypropylamino)-5,6-dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethanone; CID-2858522; 2-aminobenzimidazole; Compound 1a
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3