440206
LY 294002, 4′-NH2
A cell-permeable LY 294002 4′-amino derivative with enhanced potency against p110α/β/δ/γ.
Synonyme(s) :
LY 294002, 4′-NH2, 2-(4-Morpholinyl)-8-(4-aminophenyl)-4H-1-benzopyrone-4-one, PI-828
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 30 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H18N2O3/c20-14-6-4-13(5-7-14)15-2-1-3-16-17(22)12-18(24-19(15)16)21-8-10-23-11-9-21/h1-7,12H,8-11,20H2
Clé InChI
WUKMIBOGGXMBAC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable