434631
Anti-Lewis x Mouse mAb (P12)
liquid, clone P12, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Le x, Anti-Lex
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
tissue culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P12, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUT3(2525)
Description générale
Immunogène
Application
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Normal kidney tissue
Autres remarques
Cordon-Cardo, C., et al. 1986. Int. J. Cancer37, 667.
Sakamoto, J., et al. 1986. Cancer Res. 46, 1553
Sakamoto, J., et al. 1984. Mol. Immunol. 21, 1093.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable