401459
Mouse Anti-Human IgG₁, Fc Fragment Specific Alkaline Phosphatase Conjugate
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Enzyme Immunoassay (≥1:5000)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable