391338
HEPES
≥99% dry basis (titration), crystalline powder, amniosulfonic acid buffer
Synonyme(s) :
Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique, Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique)
About This Item
Produits recommandés
product name
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Niveau de qualité
Pureté
≥99% dry basis (titration)
Forme
crystalline powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilité
water: 1 M
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤1 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Absorbance (1.0 M, H2O, 280 nm): ≤0.04
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable