382170
Histone Deacetylase Inhibitor IV
The Histone Deacetylase Inhibitor IV, also referenced under CAS 537034-15-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
Histone Deacetylase Inhibitor IV, N¹-(2-Aminophenyl)-N⁷-phenylheptanediamide
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H23N3O2/c20-16-11-7-8-12-17(16)22-19(24)14-6-2-5-13-18(23)21-15-9-3-1-4-10-15/h1,3-4,7-12H,2,5-6,13-14,20H2,(H,21,23)(H,22,24)
Clé InChI
ZAIULUYKQLVQFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Histone Deacetylase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable