Principaux documents
3660-OP
Sigma-Aldrich
DEPC
OmniPur® Grade, >= 97.5%, for the preparation of RNase-free solutions
Synonyme(s) :
OmniPur® DEPC, Diethyl Dicarbonate
About This Item
Formule linéaire :
O(COOCH2CH3)2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear light yellow
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For the preparation of RNase-free solutions.Inhibitor of RNase to protect sensitive RNA molecules. Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (with acid): ≥97.5%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup