356310
Glyburide
A sulfonylurea that selectively blocks ATP-sensitive K+ channels.
Synonyme(s) :
Glyburide, Glybenclamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
Clé InChI
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
ATP-sensitive K+ channels
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Rabuazzo, A.M., et al. 1992. Endocrinology131, 1815.
Miller, J.A., et al. 1991. J. Pharmacol. Exp. Ther.256, 358.
Jacobs, D.R., et al. 1989. Diabetes 38, 205.
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable