345736
Ganglioside GD1a, Disialo, Diammonium Salt, Bovine Brain
Useful as a differentiation marker of tumor cell growth.
Synonyme(s) :
Ganglioside GD1a, Disialo, Diammonium Salt, Bovine Brain, Cer-Glc-Gal(NeuAc)-GalNAc-Gal-NeuAc ·2NH₄
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
DMSO: soluble
chloroform/methanol (2:1): soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research, or in any other contact procedure with livestock.
Actions biochimiques/physiologiques
Protein kinase C
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Livingston, P.O., et al. 1987. Proc Natl. Acad. Sci. USA84, 2911.
Kundu, S.K., and Scott, D.D. 1982. J. Chromato.232, 19.
Wakomari, S. 1981. Annu. Rev. Biochem.50, 733.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable