344095-M
Fluvastatin, Sodium Salt
A synthetic HMG-CoA reductase inhibitor (IC₅₀ = 40-100 nM for human liver microsomes) that acts as an anti-hypercholesterolemic agent.
Synonyme(s) :
Fluvastatin, Sodium Salt, (±)-(3Rʹ,5Sʹ,6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, sodium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
water: 30 mg/mL
DMSO: soluble
methanol: soluble
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
Clé InChI
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
HMG-CoA reductase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Dansette, P.M., et al. 2000. Exp. Toxicol. Pathol.52, 145.
Ikeda, U., et al. 2000. Hypertension36, 325.
Levy, R.I., et al. 1993. Circulation87 (4 Suppl.), III45.
Tse, F.L.S. et al. 1992. J. Clin. Pharmacol.32, 630.
Yuan, J., et al. 1991. Atherosclerosis87, 147.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable