341251
Fascaplysin, Synthetic
A cell-permeable red pigment, originally isolated from marine sponge, that acts as a potent, ATP-competitive inhibitor of Cdk4/D1 (IC₅₀ = 0.35 µM).
Synonyme(s) :
Fascaplysin, Synthetic
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (NMR)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
brown
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H10N2O.ClH/c21-18-13-6-2-4-8-15(13)20-10-9-12-11-5-1-3-7-14(11)19-16(12)17(18)20;/h1-10H;1H
Clé InChI
PWUOOJVYZQILBG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CDK4/D1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kirsch, G., et al. 2000. J. Nat. Prod.63, 825.
Soni, R., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun.275, 877.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable