324744-M
Elastase Inhibitor II
The Elastase Inhibitor II controls the biological activity of Elastase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Elastase Inhibitor II, HNE Inhibitor, MeOSuc-AAPA-CMK, MSACK
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Human neutrophil elastase (HNE)
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Williams, H.R., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 17178.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable