324699
Elastase Substrate IV, Colorimetric
A specific substrate for pancreatic elastase.
Synonyme(s) :
Elastase Substrate IV, Colorimetric
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Suggested protocol: see Largman, C. (1983)
Actions biochimiques/physiologiques
A specific substrate for pancreatic elastase
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Del Mar, E.G., et al. 1980. Biochemistry19, 468.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable