324683
Ellagic Acid, Dihydrate
A cell-permeable, reversible, potent antioxidant that has anti-mutagenic and anti-carcinogenic properties.
Synonyme(s) :
Ellagic Acid, Dihydrate, 4,4ʹ,5,5ʹ,6,6ʹ-Hexahydroxydiphenic Acid 2,6,2ʹ,6ʹ-Dilactone, TBBD, PRMT Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
slightly beige
Solubilité
1 M NaOH: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
Clé InChI
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CDK2
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Cozza, G., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 2363.
Wang, B.H., et al. 1998. Planta Med. 64, 195.
Constantinou, A., et al. 1995. Nutr. Cancer23, 121.
Hickey, M.J., et al. 1995. Biochem. Soc. Trans.23, 607s.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable