238100
CRM1 Inhibitor III
The CRM1 Inhibitor III controls the biological activity of CRM1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
CRM1 Inhibitor III, (Z)-But-2-enedioic acid (4ʹ-bromophenyl)amide (3ʹʹ-chlorophenyl)amide, Chromosome Region Maintenance 1 ProteinInhibitor III, Exportin 1 Inhibitor III, XPO1 Inhibitor III
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=CC=CC(Cl)=C1)/C=C\C(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable