228111
Cholesterol, Highly Purified
Suitable for use in liposome preparations.
Synonyme(s) :
Cholesterol, Highly Purified
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
hot ethanol: 20 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
pyridine: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Suitable for use in liposome preparations
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable