219478
Cdk4 Inhibitor III
The Cdk4 Inhibitor III, also referenced under CAS 265312-55-8, controls the biological activity of Cdk4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Cdk4 Inhibitor III, 5-(N-(4-Methylphenyl)amino)-2-methyl-4,7-dioxobenzothiazole, Ryuvidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
black-purple
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H12N2O2S/c1-8-3-5-10(6-4-8)17-11-7-12(18)15-13(14(11)19)16-9(2)20-15/h3-7,17H,1-2H3
Clé InChI
HFPLHASLIOXVGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cdk4
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable