218683
Casein-α, His•Tag® Fusion
Synonyme(s) :
Casein-α, Human, Recombinant
About This Item
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Kasuga, M., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 10973.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable