217594
Anti-CD44 Rat mAb (A020)
liquid, clone A020, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A020, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
canine, bovine, human, rabbit, porcine, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Cd44(281057)
dog ... Cd44(403939)
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
pig ... Cd44(100525150)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunofluorescence (1:200)
Immunohistochemistry (1:250)
Immunoprecipitation (1:200)
Neutralization Studies (see comments and application references)
Radioimmunoassay (1:5000)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Bourguignon, L.Y.W., et al. 1993. J. Immunol.151, 6634.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable