Documents
217277
Millipore
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity
Substrate for cellulase. Low viscosity (2%, H2O, 25°C): 25 - 75 mPas.
Synonyme(s) :
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
Niveau de qualité
Forme
solid (free-flowing)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to tan
Solubilité
water: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clé InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Substrate for cellulase. Viscosity: (2%, H2O, 25°C): 25 - 75 mPas.
Substrate for cellulase. Viscosity: 25-75 mPas at 25°C, 2% in H2O.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temprature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temprature.
Autres remarques
Christakopoulos, P., et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys. 364, 61.
Blanco, A., et al. 1998. Appl. Microbiol. Biotechnol. 50, 48.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable