211875
Captopril
An antihypertensive agent that competitively inhibits angiotensin-converting enzyme (ACE; IC₅₀= 23-35 nM) and acts as a reversible and competitive inhibitor of LTA4 hydrolase (IC₅₀ = 11 µM).
Synonyme(s) :
Captopril, [2S]-1-[3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline, SQ-14225
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
ACE
Avertissement
Autres remarques
Volpert, O.V., et al. 1996. J. Clin. Invest.98, 671.
Voors, A.A., et al. 1995. J. Cardiovasc. Risk2, 413.
Orning, L., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 16507.
Kostis, J. 1988. Am. Heart J. 116, 1591.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable